Principaux documents
ENA358813050
Enamine
tert-butyl N-[3-(aminomethyl)pentan-3-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-(aminomethyl)-1-ethylpropylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H24N2O2/c1-6-11(7-2,8-12)13-9(14)15-10(3,4)5/h6-8,12H2,1-5H3,(H,13,14)
Clé InChI
PEKAMQZCKGBAMG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95593
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95593