Documents
ENA341292642
Enamine
2-hydroxy-4,5-dimethylbenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Pf
67-70
Iupac Name
2-hydroxy-4,5-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10O2/c1-6-3-8(5-10)9(11)4-7(6)2/h3-5,11H,1-2H3
Clé InChI
PWFKERWVXUISSK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87975
Melting Point
67-70
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87975