Principaux documents
ENA336955830
Enamine
butyl 2-chloropropanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.63
Numéro MDL:
Iupac Name
butyl 2-chloropropanoate
Inchi Code
1S/C7H13ClO2/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
KATNUXHENWPMQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84367
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84367