Documents
ENA333559408
Enamine
1-benzyl-3-methyl-1,4-diazepane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.32
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-methyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-12-10-15(9-5-8-14-12)11-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14H,5,8-11H2,1H3
Clé InChI
NGECKXKOOXAGCQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84060
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84060