Documents
ENA333558837
Enamine
4-{[(5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amino}phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-{[(5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amino}phenol
Inchi Code
1S/C11H13N3O/c1-8-9(7-13-14-8)6-12-10-2-4-11(15)5-3-10/h2-5,7,12,15H,6H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
QSTMBNRKWLIAGA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83281
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83281