Documents
ENA332672699
Enamine
methyl N-[(4-aminophenyl)methyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.21
Numéro MDL:
Pf
84-86
Iupac Name
methyl 4-aminobenzylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-9(12)11-6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
MFQVSXFZFMRDFR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80094
Melting Point
84-86
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80094