Documents
ENA332672418
Enamine
1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)cyclopropan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1H-tetraazol-5-yl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C4H7N5/c5-4(1-2-4)3-6-8-9-7-3/h1-2,5H2,(H,6,7,8,9)
Clé InChI
SVOLEXMNCRMWRG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79643
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79643