Documents
ENA321765305
Enamine
1-(piperidine-1-sulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.36
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-piperidinylsulfonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H20N2O4S/c14-11(15)10-4-8-13(9-5-10)18(16,17)12-6-2-1-3-7-12/h10H,1-9H2,(H,14,15)
Clé InChI
HMIZAXYMXIAEKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76660
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76660