Documents
ENA321764882
Enamine
6-chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.6
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-N-methyl-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O/c1-9-7(11)5-3-2-4-6(8)10-5/h2-4H,1H3,(H,9,11)
Clé InChI
PZDCYXWZXSTONB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76303
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76303