Documents
ENA321764734
Enamine
4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.6
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C8H7ClF3NO/c9-5-1-2-6(13)7(3-5)14-4-8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
Clé InChI
KLRUDTNBNBHCES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75947
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75947