Documents
ENA321764720
Enamine
octahydroindolizine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.22
Numéro MDL:
Iupac Name
octahydro-2-indolizinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c11-9(12)7-5-8-3-1-2-4-10(8)6-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
PTTFWJPLXOUJMB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76686
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76686