Documents
ENA321763909
Enamine
N-(1-carbamothioylcyclohexyl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.38
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[1-(aminocarbothioyl)cyclohexyl]benzamide
Inchi Code
1S/C14H18N2OS/c15-13(18)14(9-5-2-6-10-14)16-12(17)11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2,(H2,15,18)(H,16,17)
Clé InChI
KBJXQMBFCQNPRO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75870
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75870