Documents
ENA321763694
Enamine
1-aminopentan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1-amino-2-pentanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(7)4-6/h5,7H,2-4,6H2,1H3
Clé InChI
ZRUPXAZUXDFLTG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75514