Documents
ENA321763482
Enamine
[2-(pyridin-4-yl)phenyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.24
Numéro MDL:
Iupac Name
[2-(4-pyridinyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H12N2/c13-9-11-3-1-2-4-12(11)10-5-7-14-8-6-10/h1-8H,9,13H2
Clé InChI
LYRIZYIWZAIKAJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75214
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75214