Documents
ENA313839084
Enamine
[2-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.66
Numéro MDL:
Iupac Name
[2-(2-propynyloxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO.ClH/c1-2-7-12-10-6-4-3-5-9(10)8-11;/h1,3-6H,7-8,11H2;1H
Clé InChI
RIIILOUMTUZYJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73330
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73330