Documents
ENA311760928
Enamine
1-(prop-2-yn-1-yl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-propynyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-2-5-8-6-3-4-7(8)9/h1H,3-6H2
Clé InChI
QRGALCLKIGCPJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71836
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71836