Documents
ENA308585089
Enamine
1-[4-(propan-2-ylsulfanyl)phenyl]ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[4-(isopropylsulfanyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C11H14OS/c1-8(2)13-11-6-4-10(5-7-11)9(3)12/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
WTTFHZPZGUCXKR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69080
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69080