Principaux documents
ENA308584868
Enamine
2-(2-chlorophenyl)morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-chlorophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H12ClNO/c11-9-4-2-1-3-8(9)10-7-12-5-6-13-10/h1-4,10,12H,5-7H2
Clé InChI
GZOCSISIGGFMGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69159
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69159