Documents
ENA308583232
Enamine
3-[(3-aminophenyl)formamido]propanamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.69
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-N-(3-amino-3-oxopropyl)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O2.ClH/c11-8-3-1-2-7(6-8)10(15)13-5-4-9(12)14;/h1-3,6H,4-5,11H2,(H2,12,14)(H,13,15);1H
Clé InChI
PWBHMCLHSRDCFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68190
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68190