Documents
ENA300791544
Enamine
3-[(methylsulfanyl)methyl]benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(methylsulfanyl)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NS/c1-11-7-9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-5H,7H2,1H3
Clé InChI
ALJZQQBHCBGNPD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67055
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67055