Documents
ENA300790904
Enamine
1-benzoyl-N-methylpiperidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzoyl-N-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c1-14-12-7-9-15(10-8-12)13(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12,14H,7-10H2,1H3
Clé InChI
FJOZONKRMICPLS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65948
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65948