Principaux documents
ENA292596578
Enamine
2-(pyridin-3-yloxy)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-pyridinyloxy)acetamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c8-7(10)5-11-6-2-1-3-9-4-6/h1-4H,5H2,(H2,8,10)
Clé InChI
VIIGRJHHIKFIDH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62362
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62362