Documents
ENA282548036
Enamine
2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.27
Numéro MDL:
Pf
168-172
Iupac Name
2-methyl-4-phenylthiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H10N2S/c1-7-12-9(10(11)13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,11H2,1H3
Clé InChI
BSPLETCHADLYRW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61345
Melting Point
168-172
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61345