Principaux documents
ENA258389870
Enamine
2-[(2-aminophenyl)sulfanyl]-1-phenylethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.35
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(2-aminophenyl)sulfanyl]-1-phenylethanol
Inchi Code
1S/C14H15NOS/c15-12-8-4-5-9-14(12)17-10-13(16)11-6-2-1-3-7-11/h1-9,13,16H,10,15H2
Clé InChI
CKIUIBQGVLWRPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60061
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60061