Documents
ENA245485596
Enamine
1-(piperidine-4-carbonyl)piperidine-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.78
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-piperidinylcarbonyl)-3-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H21N3O2.ClH/c13-11(16)10-2-1-7-15(8-10)12(17)9-3-5-14-6-4-9;/h9-10,14H,1-8H2,(H2,13,16);1H
Clé InChI
QFHDIBYDUNWPGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52935
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52935