Documents
ENA238713143
Enamine
4-amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.33
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C14H20N2O/c1-16(13-5-3-2-4-6-13)14(17)11-7-9-12(15)10-8-11/h7-10,13H,2-6,15H2,1H3
Clé InChI
VBQURISEJZGIJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51880
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51880