Documents
ENA189566438
Enamine
3-{[(4-bromophenyl)carbamoyl]amino}propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.11
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[(4-bromoanilino)carbonyl]-beta-alanine
Inchi Code
1S/C10H11BrN2O3/c11-7-1-3-8(4-2-7)13-10(16)12-6-5-9(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)
Clé InChI
ZJOQWDOXHUQCGU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43192
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43192