Documents
ENA181911773
Enamine
(1-aminopropan-2-yl)diethylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Numéro MDL:
Iupac Name
N~2~,N~2~-diethyl-1,2-propanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-4-9(5-2)7(3)6-8/h7H,4-6,8H2,1-3H3
Clé InChI
JNFLSJUGIONDMJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37470
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37470