Documents
ENA111667450
Enamine
4-methanesulfonyl-2-[(3-methylphenyl)formamido]butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.35
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(3-methylbenzoyl)amino]-4-(methylsulfonyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO5S/c1-9-4-3-5-10(8-9)12(15)14-11(13(16)17)6-7-20(2,18)19/h3-5,8,11H,6-7H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)
Clé InChI
BNZMWIGCXULVPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23079
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23079