Principaux documents
ENA087845077
Enamine
2-chloro-N-[1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.72
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3/c1-8(14-12(15)7-13)10-6-9(16-2)4-5-11(10)17-3/h4-6,8H,7H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
KJGIQORERUZKTM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23264
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23264