Documents
ENA066595897
Enamine
5-methyl-5-[4-(3-methylbutoxy)phenyl]imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.34
Numéro MDL:
Pf
110-111
Iupac Name
5-[4-(isopentyloxy)phenyl]-5-methyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C15H20N2O3/c1-10(2)8-9-20-12-6-4-11(5-7-12)15(3)13(18)16-14(19)17-15/h4-7,10H,8-9H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19)
Clé InChI
QNZJWTRKDHNKFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15254
Melting Point
110-111
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15254