Documents
ENA066595795
Enamine
9H-fluorene-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Pf
229-230
Iupac Name
9H-fluorene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H10O2/c15-14(16)11-6-5-10-7-9-3-1-2-4-12(9)13(10)8-11/h1-6,8H,7H2,(H,15,16)
Clé InChI
WYRSPZVTTMUNBL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21828
Melting Point
229-230
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21828