Documents
ENA053247312
Enamine
8-methoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.19
Numéro MDL:
Pf
212-214
Iupac Name
8-methoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10O5/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8-9(7)15-3-2-14-8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
VASJKANHKVOTDC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13241
Melting Point
212-214
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13241