Documents
ENA040899352
Enamine
4-amino-4H-1,2,4-triazole-3,5-dithiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.21
Numéro MDL:
Pf
202-204
Iupac Name
4-amino-4H-1,2,4-triazole-3,5-dithiol
Inchi Code
1S/C2H4N4S2/c3-6-1(7)4-5-2(6)8/h3H2,(H,4,7)(H,5,8)
Clé InChI
MFLTWZOFWVXIEF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10677
Melting Point
202-204
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10677