Documents
CO1H9538BE86
CombiPhos Catalysts Inc
1-(2-bromo-6-methylpyridin-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.06
Iupac Name
1-(2-bromo-6-methylpyridin-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c1-5-3-7(6(2)11)4-8(9)10-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
JMTRTCFAVYMLOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US