Principaux documents
CO1H324AB5B4
CombiPhos Catalysts Inc
5-Bromo-4-hydroxy-2-(cyclobutyl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.08
Iupac Name
5-bromo-2-cyclobutylpyrimidin-4-ol
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c9-6-4-10-7(11-8(6)12)5-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2,(H,10,11,12)
Clé InChI
YQLDUMQAQMZKNF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US