Documents
CO1H324A7178
CombiPhos Catalysts Inc
tert-butyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiazol-2-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.22
Iupac Name
tert-butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazol-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H23BN2O4S/c1-12(2,3)19-11(18)17-10-16-9(8-22-10)15-20-13(4,5)14(6,7)21-15/h8H,1-7H3,(H,16,17,18)
Clé InChI
WTKHGPVVQNJRTL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US