Documents
COMH93D65BF4
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyldimethyl2-methyl-4-nitrophenoxysilane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.4
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyldimethyl(2-methyl-4-nitrophenoxy)silane
Inchi Code
1S/C13H21NO3Si/c1-10-9-11(14(15)16)7-8-12(10)17-18(5,6)13(2,3)4/h7-9H,1-6H3
Clé InChI
FKFFPEOTEXWWFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5264
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5264