Documents
COMH93D65B07
Combi-Blocks, Inc.
2-Ethyl-1h-indene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethyl-1H-indene
Inchi Code
1S/C11H12/c1-2-9-7-10-5-3-4-6-11(10)8-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clé InChI
BSHJHVHMLRKHBZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-4907
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-4907