Documents
COMH04238BB4
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-[(4-nitrobenzyl)oxy]benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.27
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-[(4-nitrobenzyl)oxy]benzoate
Inchi Code
1S/C15H13NO5/c1-20-15(17)12-4-8-14(9-5-12)21-10-11-2-6-13(7-3-11)16(18)19/h2-9H,10H2,1H3
Clé InChI
NNPCMDAFOROLEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6992
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6992