Documents
COMH04236CDA
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl [1-(phenylsulfonyl)piperidin-4-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.44
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-(phenylsulfonyl)-4-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C16H24N2O4S/c1-16(2,3)22-15(19)17-13-9-11-18(12-10-13)23(20,21)14-7-5-4-6-8-14/h4-8,13H,9-12H2,1-3H3,(H,17,19)
Clé InChI
LVWZSWFLKZDSPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-9011
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-9011