Documents
COMH04236A2A
Combi-Blocks, Inc.
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.3
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(tert-butoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H19NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10-8-5-4-7(6-8)9(10)11(15)16/h4-5,7-10H,6H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
Clé InChI
ZPMJBHUNSHDFPT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8322
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8322