Accéder au contenu
COM514239098
Combi-Blocks, Inc.
2,5-Difluoro-3-nitrobenzaldehyde
Synonyme(s) :
2,5-difluoro-3-nitrobenzaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H3O3N1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.1
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H3F2NO3/c8-5-1-4(3-11)7(9)6(2-5)10(12)13/h1-3H
Inchi Key
WGHZJFNNDXXIGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Difluoro-3-nitrobenzaldehyde