Principaux documents
COM497524373
Combi-Blocks, Inc.
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
5-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C8H7F3O2/c1-13-5-2-3-6(7(12)4-5)8(9,10)11/h2-4,12H,1H3
Clé InChI
RRHXUHOVPBIAOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-4751
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-4751