Documents
COM490024893
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 5-fluoro-2-hydroxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.17
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-fluoro-2-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5,11H,2H2,1H3
Clé InChI
UBKHMRMAZCHHDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7192
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7192