Documents
COM448668979
Combi-Blocks, Inc.
6-Chloro-2-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.64
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8ClNO3/c1-16-10-8(11(14)15)5-6-4-7(12)2-3-9(6)13-10/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
CIMZREFRONHEPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1533
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1533