Documents
COM448622296
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-6-fluoro-2-methyl-1-propylbenzodiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-6-fluoro-2-methyl-1-propyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C11H12BrFN2/c1-3-4-15-7(2)14-10-5-8(12)9(13)6-11(10)15/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
HWRMBDGZJMYFKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0416
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0416