Documents
COM448621160
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 6-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-7-3-4-9-8(5-7)11(14)6-10(13-9)12(15)16-2/h3-6H,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
MRDGZDDDGVIAJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6981
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6981