Documents
COM448620718
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 5-(2-chlorophenyl)oxazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.64
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-(2-chlorophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8ClNO3/c1-15-11(14)9-10(16-6-13-9)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-6H,1H3
Clé InChI
OPVGROBAFGODPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6256
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6256