Principaux documents
COM448616982
Combi-Blocks, Inc.
N-(Furan-2-ylmethyl) 3-bromo-4-fluoro-benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.11
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-fluoro-N-(2-furylmethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C12H9BrFNO2/c13-10-6-8(3-4-11(10)14)12(16)15-7-9-2-1-5-17-9/h1-6H,7H2,(H,15,16)
Clé InChI
GHVJQDNAGLFARB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4633
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4633